Få mere at vide
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ 8 flerkanalspipettere, autoklaverbare
Artikelnummer. 16399911 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
10 til 200μ L
30 til 300 μL
5-50μ L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
16399911 0,5 til 10 μL
16309921 5-50μ L
16319921 10 til 200μ L
16329921 30 til 300 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16399911 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6057
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4920.00 DKK
    4594.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 325.08 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ 8 Multi-Channel Pipettorer er blevet konstrueret til at give de højeste niveauer af ergonomi, nøjagtighed og præcision.
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ pipetter er blevet konstrueret til at give det højeste niveau af ergonomi, nøjagtighed og præcision. Letvægtskonstruktion, kontureret form på håndtaget og 4-cifret tæller var designet til at sikre komfortabel pipettering. Alle pipetter har en jævn stempelbevægelse og ekstremt lave pipeteringskræfter for at reducere belastningen af håndleddet og trætheden (RSI). Farvede trykknapper (inkluderet) kan hjælpe med at definere bruger eller applikation for prøvesikkerhed og lavere risiko for krydskontaminering.
  • Ergonomisk håndtagsdesign for perfekt pasform til både højre og venstre hånd
  • Praktisk enhåndslydstyrkeindstilling med autolåsesystem forhindrer utilsigtet lydstyrkeændring under arbejde
  • 4-cifret tæller for større præcision, perfekt placeret for synlighed til enhver tid
  • Enkeltkanalspipetter er kompatible med meget smalle rør
  • Fuldt autoklaverbar og UV-bestandig for prøvebeskyttelse mod forurening
  • Multi-kanal akslerne trækkes individuelt tilbage for perfekt spidsbelastning og lettere spidsudkast
  • Nem kalibrering i laboratoriet hjælper dig med hurtigt at justere din pipette til forskellige væsketyper
  • Individuelt testet og forsynet med kvalitetscertifikat
Lær mere fra Nordamerika
Lær mere fra Europa, Mellemøsten og Afrika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±10,0 til± 2.0
Certificeringer/compliance ISO8655
Autoklaverbar Autoklaverbar
Greb Type Ergonomi
Antal kanaler 8
Produktlinje Lambda EliteTouch
Type Pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Finger stil Ergonomi
Inkluderer Instruktionsmanual, QC-certifikat, kalibreringsværktøj i laboratoriet, 3 farvetrykknapper
Inkrementer 0,01 μL
Præcision ≤8,0 til≤ 1.2
Mængde 1
garanti 3 år