Få mere at vide
Corning™ Lambda™ EliteMax Semi-automatisk Benchtop Pipettor
Shop alle Corning produkter
:
Lambda™ EliteMax semi-automatisk benchtop pipettor - Inkluderer: Pipettor, Touch screen controller, Ekstern strømforsyning, Portrætadapter rustfri stålplade, Strømkabler (US, EU, UK, CH), Instruktionsmanual, Kalibreringscertifikat
Beskrivelse
De Corning™ Lambda™ EliteMax Semi-automated Benchtop Pipettor kan udføre en række væskehåndteringsopgaver, herunder:
- Pladefyldning fra reagensbeholdere
- Seriefortyndinger, plade-til-plade-overførsler, rør-til-rør-overførsler og pladereplikation
- Fra brønd til brønd (kun kirsebærplukningsprotokol for enkelt-kanals hoved). Enheden leveres med et enkelt-kanals og 12-kanals hoved installeret.
- Nøjagtig og præcis overførsel af væsker og forbindelser mellem mikroplader
- Overførsel efter række eller kolonne
Mere komplekse applikationer kan udføres såsom prøveforberedelse, tidsbestemt reaktion, PCR-forberedelse og cellebaserede assays opsætning.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 20μ L<± 2,0%; 100μ L<± 1,5%; 200μ L<± 1,0 % |
| Produkttype | Semi-automatisk benchtop pipetter |
| Enheden holder | Enkelt-kanals, 12-kanals, 24-kanals og special-kanal hoveder |
| Kanaler | 1, 12 |
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Til brug med (udstyr) | Corning™ Lambda™ EliteMax pipettespidser |
| Inkluderer | Corning™ Lambda™ EliteMax Semi-automated Benchtop Pipettor, Touch screen controller med software og licens, Ekstern strømforsyning, Portrætadapter rustfri stålplade, Strømkabler (US, EU, UK, CH), Instruktionsmanual, Kalibreringscertifikat |
| Plade Type | 96-brønds standard, lavvandet, dybt brønd, mikrocentrifuge, V-, U- og fladbundet |
| Præcision | 20μ L< 1,5% CV; 100μ L< 1,0% CV; 200μ L< 0,7 % CV |
| Temperatur (metrisk) | 5 °C til 40 °C (relativ luftfugtighed 80 °C% op til 30 °C eller 45% relativ luftfugtighed ved 40 °C) |
| Vis mere |