Få mere at vide
Lonza™ LAL reagenskvalitet 96-brønd plader
Beskrivelse
Limulus Amebocyte Lysate (LAL) assays bruges til påvisning af gram-negative bakterielle endotoksiner. De udføres generelt ved hjælp af et LAL-reagenskit, en 96-brønds mikroplade og en inkuberende absorbanspladelæser (og ofte passende detektionssoftware). Disse mikroplader er designet til brug med:
- QCL-1000™ Endpoint Chromogenic LAL Assay
- Kinetic-QCL™ Kinetisk kromogent LAL-assay
- PYROGENT-5000™ Kinetisk turbidimetrisk LAL-analyse
- PryoGene™ rFC-analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeret | <0,0005 EU/brønd endotoksin |
| Format | Standard |
| Oversigt | Individuelt indpakket |
| Array | 8 x 12 |
| Produkttype | LAL-reagenskvalitet multibrøndsplade |
| Antal Wells | 96 |
| Til brug med (applikation) |
|
| Mængde | 50/Pk. |