Få mere at vide
Novus Biologicals™ LAIR2 Antibody Pair [HRP]
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
15 tallerkener
5 tallerkener
Beskrivelse
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human LAIR2.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 3.9 pg/mL |
| Assay følsomhed | 3.91-250 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human LAIR2. |
| Målarter | Human |
| Til brug med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | CD306 antigen, CD306leukocyte-associated Ig-like receptor-2, LAIR-2, leukocyte-associated Ig-like receptor 2, leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 2, MGC71634 |
| Gen-id (Entrez) | 3904 |
| Vis mere |