Få mere at vide
LAG-3 Antibody (874528), Janelia Fluor™ 549, R&D Systems™
Artikelnummer. 18621540 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18621540 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18621540 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. FAB23197I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4850.86 DKK
    4250.40 DKK / 0.1ml
    Spare 600.46 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
LAG-3 Monoclonal specifically detects LAG-3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LAG-3
Applikationer CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 874528
Konjugeret Janelia Fluor 549
Fortynding Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD223, CD223 antigen, LAG3, LAG-3, lymphocyte activating 3, lymphocyte activation gene 3 protein, lymphocyte-activation gene 3, Secreted lymphocyte activation gene 3 protein, sLAG-3
Værtsarter Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LAG-3, Leu23-Leu450, Accession # P18627
Oprensningsmetode Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3902
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b
Produktlinje Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.