Få mere at vide
Lafutidine, MedChemExpress
Beskrivelse
Lafutidine (FRG-8813) is a histamine H2-receptor antagonist (H2RA), with proven gastric mucosal protective effects. Lafutidine can be used for the research of gastroesophageal reflux disease.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lafutidine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 118288-08-7 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H29N3O4S |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | FRG-8813 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.86 mM) |
| Vis mere |