Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS prøvebuffer, reducerende (4X)
Beskrivelse
Laemmli SDS-prøvebuffer bruges til proteinprøveforberedelse, som bruges i Laemmli SDS-PAGE-systemet. Det er et meget brugt system til proteinelektroforese. Yderligere anvendes det til polyacrylamidgelanalyse af proteiner. Ud over dette bruges det til at reducere disulfidbindinger for at denaturere proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Laemmli SDS prøvebuffer er sammensat af flere forbindelser, herunder 375 mM Tris-HCl (pH 6,8), 9% SDS, 50% glycerol, 6%β -mercaptoethanol, 0,03% bromphenolblåt
• SDS-forbindelsen til stede i Laemmli SDS-prøvebufferen binder ikke-kovalent til proteiner. SDS er negativt ladet og kan maskere den iboende ladning af det protein, det binder
Anvendelse
•Laemmli SDS-prøvebuffer bruges til at denaturere proteiner og til at forberede proteinprøver, der skal bruges i SDS-PAGE-systemet
• Denne prøvebuffer bruges som et elektroforetisk farvestof til denaturering af proteiner og overvågning af forsiden af løbegelen
• Det bruges også til polyacrylamidproteingelanalyse
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Blå |
Koncentration | 4X |
Produkttype | Proteinprøveindlæsningsbuffer |
Form | Væske |
Til brug med (applikation) | Laemmli SDS-SIDE |
Mængde | 25 mL |
Produktforslag
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
U07L514 | Analysecertifikat | 06/08/2025 | J60015.AC,J60015.AD |
R01L521 | Analysecertifikat | 17/05/2025 | J60015.AC,J60015.AD |
R01L520 | Analysecertifikat | 17/05/2025 | J60015.AC,J60015.AD |
P15L504 | Analysecertifikat | 14/03/2025 | J60015.AC,J60015.AD |
P15L503 | Analysecertifikat | 14/03/2025 | J60015.AC,J60015.AD |
Sikkerhed og håndtering
- Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,2,3-Propanetriol,Sodium lauryl sulfate, 2-Mercaptoethanol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-Propaned
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Reliable performance. Special prices.Happier researchers.Promo Code: 24128Expires: 2025-08-31