Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS prøvebuffer, reducerende (4X)
Artikelnummer. 15492859
Skift visning
Mængde:
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492859 25 ml 25ml
15402869 50 ml 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15492859 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60015.AC
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Laemmli SDS-prøvebuffer bruges til at forberede proteinprøver i Laemmli SDS-PAGE-systemet.
Laemmli SDS-prøvebuffer bruges til proteinprøveforberedelse, som bruges i Laemmli SDS-PAGE-systemet. Det er et meget brugt system til proteinelektroforese. Yderligere anvendes det til polyacrylamidgelanalyse af proteiner. Ud over dette bruges det til at reducere disulfidbindinger for at denaturere proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Laemmli SDS prøvebuffer er sammensat af flere forbindelser, herunder 375 mM Tris-HCl (pH 6,8), 9% SDS, 50% glycerol, 6%β -mercaptoethanol, 0,03% bromphenolblåt
• SDS-forbindelsen til stede i Laemmli SDS-prøvebufferen binder ikke-kovalent til proteiner. SDS er negativt ladet og kan maskere den iboende ladning af det protein, det binder
Anvendelse
•Laemmli SDS-prøvebuffer bruges til at denaturere proteiner og til at forberede proteinprøver, der skal bruges i SDS-PAGE-systemet
• Denne prøvebuffer bruges som et elektroforetisk farvestof til denaturering af proteiner og overvågning af forsiden af løbegelen
• Det bruges også til polyacrylamidproteingelanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Koncentration 4X
Form Væske
Til brug med (applikation) Laemmli SDS-SIDE
Mængde 25 ml
Produkttype Proteinprøveindlæsningsbuffer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3-Propanetriol,Sodium lauryl sulfate, 2-Mercaptoethanol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-Propaned