Få mere at vide
Thermo Scientific™ Laemmli SDS Sample Buffer med Pyronin Y, reducerende, 4X
Artikelnummer. 15470227
Mængde:
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
50ml
Artikelnummer. 15470227
Brand: Thermo Scientific™ J62115.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til forberedelse af proteinprøver til brug i Laemmli SDS-PAGE-systemet
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Pink (Pink)
Koncentration 4X
Produkttype Prøveindlæsningsbuffer
Form Væske
Til brug med (applikation) Laemmli SDS-SIDE
Mængde 25 ml