Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS prøvebuffer, ikke-reducerende (6X)
Artikelnummer. p-7082241
Mængde:
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. 15413399
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60660.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laemmli SDS-prøvebuffer bruges til at forberede proteinprøver i Laemmli SDS-PAGE-systemet.
Laemmli SDS prøvebuffer, ikke-reducerende (6X) er et elektroforetisk farvestof til denaturering af proteiner og overvågning af forsiden af løbegel. Sammensætningen af denne buffer svarer til den reducerende buffer minus mercaptoethanol. Dette produkt er ideelt til polyacrylamidproteingelanalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Laemmli SDS prøvebuffer er sammensat af flere forbindelser, herunder 375 mM Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % glycerol, 9 %β -mercaptoethanol, 0,03% bromphenolblåt
  • SDS-forbindelsen til stede i Laemmli SDS-prøvebufferen binder ikke-kovalent til proteiner. SDS er negativt ladet og kan maskere den iboende ladning af det protein, det binder
Anvendelse
  • Laemmli SDS-prøvebuffer bruges til at denaturere proteiner og til at forberede proteinprøver, der skal bruges i SDS-PAGE-systemet
  • Denne prøvebuffer bruges som et elektroforetisk farvestof til denaturering af proteiner og overvågning af forsiden af løbegelen
  • Det bruges også til polyacrylamidproteingelanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Koncentration 6X
Produkttype Prøveindlæsningsbuffer
Form Væske
Til brug med (applikation) Laemmli SDS-SIDE
Mængde 25 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,2,3-Propanetriol