Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS prøvebuffer, ikke-reducerende (4X)
Beschreibung
Laemmli SDS-prøvebuffer bruges til forberedelse af proteinprøver, der skal bruges i Laemmli SDS-PAGE-systemet. SDS-vaskemidlet denaturerer proteinerne og underenhederne og giver hver en samlet negativ ladning, så hver adskilles baseret på størrelse. Bromphenolblåt fungerer som en farvestoffront, der løber foran proteinerne og tjener også til at gøre det lettere at se prøven under påfyldning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Laemmli SDS prøvebuffer er sammensat af flere forbindelser, herunder 375 mM Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % glycerol, 9 %β -mercaptoethanol, 0,03% bromphenolblåt
- SDS-forbindelsen til stede i Laemmli SDS-prøvebufferen binder ikke-kovalent til proteiner. SDS er negativt ladet og kan maskere den iboende ladning af det protein, det binder
Anvendelse
- Laemmli SDS-prøvebuffer bruges til at denaturere proteiner og til at forberede proteinprøver, der skal bruges i SDS-PAGE-systemet
- Denne prøvebuffer bruges som et elektroforetisk farvestof til denaturering af proteiner og overvågning af forsiden af løbegelen
- Det bruges også til polyacrylamidproteingelanalyse
Spezifikation
Spezifikation
| Farve | Blå |
| Koncentration | 4X |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Laemmli SDS-SIDE |
| Mængde | 25 ml |
| Produkttype | Prøveindlæsningsbuffer |