Få mere at vide
Serva Electrophoresis™ Laemmli Sample Buffer, 2X
Artikelnummer. 11702177
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
20 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11702177 20 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11702177 Leverandør Serva Electrophoresis™ Leverandørnr. 4252601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Tekniske data
Koncentration 2X
Til brug med (applikation) SDS-PAGE
Materiale 126mM Tris/Cl (pH 6.8), 20% glycerol, 4% SDS and 0.02% bromophenol blue
Mængde 20 ml