Få mere at vide
Laduviglusib monohydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443598
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16443598 10 mg -
16429996 50 mg 50mg
16406327 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16443598 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10182A
MedChemExpress Laduviglusib (CHIR-99021) monohydrochloride is a potent and selective GSK-3α/β inhibitor with IC50s of 10 nM and 6.7 nM.
Laduviglusib monohydrochloride shows >500-fold selectivity for GSK-3 over CDC2, ERK2 and other protein kinases. Laduviglusib monohydrochloride is also a potent Wnt/β-catenin signaling pathway activator. Laduviglusib monohydrochloride enhances mouse and human embryonic stem cells self-renewal. Laduviglusib monohydrochloride induces autophagy.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Laduviglusib monohydrochloride
CAS 1797989-42-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H19Cl3N8
Mængde 10 mg
Synonym CHIR-99021 monohydrochlorideCT99021 monohydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 60 mg/mL (119.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (14.23 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#CC1=CC=C(NCCNC2=NC=C(C3=NC=C(C)N3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4Cl)=N2)N=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 501.8
Formel vægt 501.8
Procent renhed 98.36%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Sekretesspolicy.