Få mere at vide
Bochem™ Øseske
Artikelnummer. 10070841
Kapacitet (metrisk):
200 ml
380 ml
Længde (metrisk):
300 mm
400 mm
Artikelnummer. 10070841
Brand: Bochem™ 8793
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bochem™ Ladle Scoop er konstrueret af rustfrit stål og har et afrundet håndtag.
  • Rustfrit stål
  • Afrundet håndtag
  • 8 mm håndtagsdiameter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Håndtag Type Afrundet håndtag
Længde (metrisk) 300 mm