Få mere at vide
Logistik™ Ladies Laboratory Coats
Størrelse:
16
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- With two lower pockets and breast pocket
- Stud fastened cuff
- Concealed stud fastened front
- Polycotton
- Not CE marked
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | General Purpose Lab Coat |
| Størrelse | 16 |
| Køn | Women's |
| Materiale | Polycotton |
| Farve | White |
| Lukketype | Press Studs |
| Manchet stil | Stud-fastened |
| Engangs | Reusable |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Antal lommer | 3 |
| Vis mere |