Beskrivelse
- Damefrakke
- Materiale: 66,5% polyester, 32% bomuld, 1,5% antistatisk. Fibre, 245 g/m²
- Farve hvid
- Højeste beskyttelse med antistat.
- Fiber - optimal ladningsreduktion
- Højtstående armkonstruktion
- Brystlomme til venstre
- To sidelommer
- Skru ned kravestandarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Størrelser: XS-4XL
- Normal vask 60° C, må ikke bleges, tørre Tørretumbler, stryge 2 point, chem. Rengøring mi perchlorethylen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Generelt laboratoriekittel |
| Størrelse | Større |
| Køn | Kvinders |
| Materiale | Bomuld |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Trykknapper |
| Manchet stil | Tunneliseret elastisk |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Ingen |
| Vis mere |