Få mere at vide
Uvex™ Damefrakke 7463-Hvid
Artikelnummer. 17235701 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17235701 Medium
17215701 X-Small
17225701 Lille
17245701 Større
17255701 X-Large
17265701 2X-stor
17275701 3X-Large
17285701 4X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17235701 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8825810
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som hånd i handske.
  • Damefrakke
  • Materiale: 66,5% polyester, 32% bomuld, 1,5% antistatisk. Fibre, 245 g/m²
  • Farve hvid
  • Højeste beskyttelse med antistat.
  • Fiber - optimal ladningsreduktion
  • Højtstående armkonstruktion
  • Brystlomme til venstre
  • To sidelommer
  • Skru ned kravestandarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Størrelser: XS-4XL
  • Normal vask 60° C, må ikke bleges, tørre Tørretumbler, stryge 2 point, chem. Rengøring mi perchlorethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke til generelle formål
Størrelse Medium
Køn Kvinders
Materiale Bomuld
Farve Hvid
Lukketype Trykknapper
Manchet stil Tunneliseret elastik
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Modstand Ingen
Stil Standard Length
Antal lommer 2
Tykkelse 245 g/m²