Få mere at vide
Lactulose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497372 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497372 100 g 100g
11487372 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11497372 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215393280
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes til behandling af kronisk obstipation, SIBO og hepatisk encefalopati. MP Biomedicals' Lactulose er et syntetisk, ikke-fordøjeligt disaccharid (dobbeltsukker) dannet af et molekyle hver af fructose og galactose (monosaccharider). Det bruges også
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4618-18-2
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.297
InChI nøgle JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
Synonym lactulose
PubChem CID 131839611
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
pH 5.5 to 6.5 (1% aq. soln.)
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in 5% of water (colorless)
Optisk rotation −45 to −52° (c=5, water, 24 hrs)
Formel vægt 342.3
Procent renhed ∼98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lactulose
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactulose