Få mere at vide
Lactulose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487372 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487372 25 g -
11497372 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487372 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215393225
Anvendes til behandling af kronisk obstipation, SIBO og hepatisk encefalopati. MP Biomedicals' Lactulose er et syntetisk, ikke-fordøjeligt disaccharid (dobbeltsukker) dannet af et molekyle hver af fructose og galactose (monosaccharider). Det bruges også
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4618-18-2
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.297
InChI nøgle JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
Synonym lactulose
PubChem CID 131839611
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
pH 5.5 to 6.5 (1% aq. soln.)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in 5% of water (colorless)
Optisk rotation −45 to −52° (c=5, water, 24 hrs)
Formel vægt 342.3
Procent renhed ∼98%
Fysisk form Pulver