Få mere at vide
Lactulose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458656
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16458656 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16458656 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1172
MedChemExpress Lactulose is a non-absortable sugar used in the treatment of constipation and hepatic encephalopathy.
Lactulose is a non-absortable sugar used in the treatment of constipation and hepatic encephalopathy.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactulose
CAS 4618-18-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H22O11
Mængde 100 mg
Synonym 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (292.14 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (73.04 mM; Need ultrasonic)
SMIL OCC([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H](CO)O1)O)O)O)O)=O
Molekylvægt (g/mol) 342.3
Formel vægt 342.3
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder