Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lactulose, 99%
Artikelnummer. 15472979
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472979 100 g 100g
15452979 25 g 25g
15462979 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472979 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60160.22
Request Bulk or Custom Format
Et syntetisk sukker
Det absorberes ikke i tarmen og bruges ofte til behandling af forstoppelse og hepatisk encefalopati. actulose er også en fødevareingrediens, bedre kendt som galactofructose, med sød smag og giver gavnlige sundhedsmæssige fordele på fordøjelsessundheden. Bruges også som test af bakteriel overvækst i tyndtarmen (SIBO).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i vand
(76,4 %) ved 30 C, °vand (81 %) ved 60 C °og vand (>86 %) ved 90 C °og methanol.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4618-18-2
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.297
MDL nummer MFCD00151469
InChI nøgle JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
Synonym lactulose
PubChem CID 131839611
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactulose
Smeltepunkt 169°C
Farve Hvid
Tæthed 1.32
Mængde 100 g
Beilstein 93773
Merck Index 14,5346
Opløselighedsinformation Soluble in water (76.4%) at 30°C,water (81%) at 60°C,and water (>86%) at 90°C and methanol.
Formel vægt 342.3
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver