Få mere at vide
Lactulose, 99.3%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11477372 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11477372 5 g
1 options
Artikelnummer. 11477372 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215393205
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactulose
CAS 4618-18-2
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.993
Molekylær formel C12H22O11
Mængde 5 g
Synonym lactulose
InChI nøgle JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 342.297
PubChem CID 131839611
Formel vægt 342.3
Fysisk form Pulver