Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lactulose, 99+%
Artikelnummer. 11946901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11946901 100 g Glasflaske 100g
10453025 5 g Glasflaske 5g
10378500 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11946901 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 225931000
Request Bulk or Custom Format
Lactulose, CAS # 4618-18-2, is a synthetic galactosylfructose-containing disaccharide that is similar to lactose in structure. | CAS: 4618-18-2 | C12H22O11 | 342.297 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Lactulose er et disaccharid, der ikke absorberes under normal fordøjelse
• Kan være i stand til at fungere som afføringsmiddel og kan fange NH3 (ammoniak)
i tyktarmen. Anvendelser
•Velegnet til forskning i bakteriel metabolisme og in vivo til fysiologiske eksperimenter
• Beregnet til biokemiapplikationer
Litteraturreferencer
Guarino, MPL.; Altomare, A.; Emerenziani, S.; Di Rosa, C.; Ribolsi, M.; Balestrieri, P.; Iovino, P.; Rocchi, G.; Cicala, M. Virkningsmekanismer af præbiotika og deres virkninger på mave-tarmlidelser hos voksne. Næringsstoffer. 2020, 12(4), 1037.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4618-18-2
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.297
InChI nøgle JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
Synonym lactulose
PubChem CID 131839611
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactulose
Farve Hvid
pH 3.0 to 7.0 (6% aq. soln.)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Specifik rotationstilstand − 47.00 (20.00°C c=5,H2O,12hr)
Specifik rotation -46.0° to -50.0° (20°C, 589nm) (c=5, H2O, ammonia) on anhydrous substance
Formel vægt 342.28
Procent renhed ≥99.0% (on anhydrous substance) (HPLC)
Fysisk form Krystallinsk pulver