Generel beskrivelse
• Lactulose er et disaccharid, der ikke absorberes under normal fordøjelse
• Kan være i stand til at fungere som afføringsmiddel og kan fange NH3 (ammoniak)
i tyktarmen. Anvendelser
•Velegnet til forskning i bakteriel metabolisme og in vivo til fysiologiske eksperimenter
• Beregnet til biokemiapplikationer
Litteraturreferencer
Guarino, MPL.; Altomare, A.; Emerenziani, S.; Di Rosa, C.; Ribolsi, M.; Balestrieri, P.; Iovino, P.; Rocchi, G.; Cicala, M. Virkningsmekanismer af præbiotika og deres virkninger på mave-tarmlidelser hos voksne. Næringsstoffer. 2020, 12(4), 1037.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lactulose |
| Farve | Hvid |
| pH | 3.0 to 7.0 (6% aq. soln.) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Specifik rotationstilstand | − 47.00 (20.00°C c=5,H2O,12hr) |
| Specifik rotation | -46.0° to -50.0° (20°C, 589nm) (c=5, H2O, ammonia) on anhydrous substance |
| Formel vægt | 342.28 |
| Vis mere |