Få mere at vide
Lactose Olamine Adduct (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lactose Olamine Adduct |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27NO11/c16-2-1-15-13-10(22)9(21)12(6(4-18)24-13)26-14-11(23)8(20)7(19)5(3-17)25-14/h5-23H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-,13+,14+/m1/s1 |
| Formel vægt | 385.158 |