Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lactoseoctaacetat, 98%
Beskrivelse
Lactoseoctaacetat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lactoseoctaacetat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt
i chloroform
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lactose octaacetate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform |
| Formel vægt | 678.59 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |