Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lactoseoctaacetat, 98%
Artikelnummer. 15458149
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458149 5 g 5g
15468149 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458149 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66695.06
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6291-42-5 | C28H38O19 | 678.593 g/mol
Lactoseoctaacetat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Lactoseoctaacetat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt
i chloroform
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6291-42-5
Molekylær formel C28H38O19
Molekylvægt (g/mol) 678.593
MDL nummer MFCD00064040
InChI nøgle WOTQVEKSRLZRSX-SJSKHYGQSA-N
Synonym lactose octaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-acetyloxy methyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate, 4-o-2-o,3-o,4-o,6-o-tetraacetyl-alpha-d-galactopyranosyl-beta-d-glucopyranose tetraacetate
PubChem CID 11767585
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxy-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC2C(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Lactose octaacetate
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform
Formel vægt 678.59
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.