Få mere at vide
Lactose octaacetate, 95%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lactose octaacetate |
| CAS | 6291-42-5 |
| Molekylær formel | C28H38O19 |
| MDL nummer | MFCD00064040 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | CC(OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@H]2[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)O[C@@H]2COC(C)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 678.59 |
| Procent renhed | 95% |