Få mere at vide
Lactose octaacetate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31109230
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31109230 100 g
31112090 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31109230 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD135780100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactose octaacetate
CAS 6291-42-5
Molekylær formel C28H38O19
MDL nummer MFCD00064040
Mængde 100 g
SMIL CC(OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@H]2[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)O[C@@H]2COC(C)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 678.59
Procent renhed 95%