Få mere at vide
Laktose, monohydrat, pulver, NF, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15567994 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15567994 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
15557994 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15567994 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 224905
Kemiske identifikatorer
CAS 64044-51-5
Molekylær formel C12H24O12
Molekylvægt (g/mol) 360.312
InChI nøgle WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N
Synonym d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate
PubChem CID 133126686
IUPAC navn (3S,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;hydrat
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactose
Navn note Monohydrate
Emballage Poly flaske
Mængde 2.5 kg
Specifik vægtfylde 1L = 1.53kg
Formel vægt 360.32
Grad NF
Fysisk form Pulver