Få mere at vide
Laktose, Monohydrat, Pulver, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15577994 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15577994 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
1 options
Artikelnummer. 15577994 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 225005
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactose
Navn note Monohydrate
CAS 64044-51-5
Emballage Poly flaske
Molekylær formel C12H24O12
Mængde 2.5 kg
Specifik vægtfylde 1L = 1.53kg
Synonym d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate
InChI nøgle WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
IUPAC navn (3S,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 360.312
PubChem CID 133126686
Formel vægt 360.32
Grad Multi-kompendiel/NF
Fysisk form Pulver