Få mere at vide
Lactose Monohydrate, Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 202°C |
| MDL nummer | MFCD00064074 |
| Mængde | 1 kg |
| Synonym | Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose, Lactose monohydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.30 (anhydrous basis) |
| Grad | Research |