Få mere at vide
Laktosemonohydrat, Mikromol™
Beskrivelse
Laktosemonohydrat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Lactose Monohydrate |
| CAS | 5989-81-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | alpha-Lactose Monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H22 O11 . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Aeroflo 20, Aeroflo 65, Aeroflo 95, Flowlac 200, GranuLac 200, Granulac 230, Inhalac 120, Inhalac 230, Lactochem, Lactose 100M, Lactose D 80, Lactosum D 80, Pharmatose 150M, Pharmatose 325, Pharmatose 50M, Pharmatose 90M, Pharmatose DCL 11, Zeparox, 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-alpha-D-glucopyranose monohydrate, alpha-D-Lactose monohydrate, alpha-Lactose monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;/h3-20H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+;/m1./s1 |
| SMIL | O.OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol; Hydrate |
| Vis mere |