Få mere at vide
Laktosemonohydrat, LoGiCal
Beskrivelse
Laktosemonohydrat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Lactose Monohydrate |
| CAS | 5989-81-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | alpha-Lactose Monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H22 O11 . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Aeroflo 20, Aeroflo 65, Aeroflo 95, Flowlac 200, GranuLac 200, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H22O11.H2O/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;/h3-20 H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+;/m1./s1 |
| SMIL | O.OC[C@H]1 O[C@@H](O[C@H]2 [C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2 CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1 O |
| IUPAC navn | (2 R,3 R,4 S,5 R,6 S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2 R,3 S,4 R,5 R,6 S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol; Hydrate |
| Vis mere |