Få mere at vide
Laktosemonohydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30464128
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464128 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30464128 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1485.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Laktosemonohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Lactose Monohydrate
CAS 5989-81-1
Analyt- eller komponentnavne alpha-Lactose Monohydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H22 O11 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Aeroflo 20, Aeroflo 65, Aeroflo 95, Flowlac 200, GranuLac 200, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M
InChI formel InChI=1 S/C12H22O11.H2O/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;/h3-20 H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+;/m1./s1
SMIL O.OC[C@H]1 O[C@@H](O[C@H]2 [C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2 CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1 O
IUPAC navn (2 R,3 R,4 S,5 R,6 S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2 R,3 S,4 R,5 R,6 S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol; Hydrate
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 360.31
Mængde 10 mg
Formel vægt 360,1268 g/mol