Få mere at vide
Lactose Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fine Powder, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10427070 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10427070 1 kg Plastic powder jar 1kg
1 options
Artikelnummer. 10427070 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/0200/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 63-42-3
MDL nummer 71587
Tekniske data
Smeltepunkt 219°C
Farve White
Emballage Plastic powder jar
Mængde 1 kg
Formel vægt 360.3g/mol
Fysisk form Solid