Få mere at vide
Lactose Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fine Powder, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Lactose Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fine Powder
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 219°C |
| Farve | White |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Mængde | 1 kg |
| InChI nøgle | WSVLPVUVIUVCRA-RJMJUYIDSA-N |
| SMIL | O.OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.31 |
| Formel vægt | 360.3g/mol |
| Fysisk form | Solid |