Få mere at vide
Lactose Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fine Powder, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Lactose Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fine Powder
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 219°C |
| Farve | White |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Mængde | 500 g |
| InChI nøgle | WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N |
| SMIL | C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O |
| IUPAC navn | (3S,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.312 |
| Formel vægt | 360.3g/mol |
| Fysisk form | Solid |