Få mere at vide
Lactose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402379
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16402379 1 g
1 options
Artikelnummer. 16402379 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2123
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
MedChemExpress Lactose, a major sugar in the milk of most species, could regulate human’s intestinal microflora.
Lactose, a major sugar in the milk of most species, could regulate human’s intestinal microflora.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactose
CAS 63-42-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H22O11
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (292.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (146.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO)O1
Molekylvægt (g/mol) 342.3
Formel vægt 342.3
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism