missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lactosazone, TRC

Artikelnummer. 30478469
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478469 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478469 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL113925250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lactosazone
CAS 4746-17-2
Molekylær formel C24H32N4O9
Mængde 250 mg
Synonym 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-D-arabino-hexosulose Bis(phenylhydrazone), Lactose Phenylosazone, NSC 56106, 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-D-arabino-Hexos-2-ulose Bis(phenylhydrazone)
InChI formel InChI=1S/C24H32N4O9/c29-12-17(31)23(37-24-22(35)21(34)20(33)18(13-30)36-24)19(32)16(28-27-15-9-5-2-6-10-15)11-25-26-14-7-3-1-4-8-14/h1-11,17-24,26-27,29-35H,12-13H2/b25-11+,28-16+
SMIL OCC(O)C(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)\C(=N\Nc2ccccc2)\C=N\Nc3ccccc3
Molekylvægt (g/mol) 520.53
Formel vægt 520.2169
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.