missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lactosamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30476498
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476498 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476498 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL1139305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lactosamine Hydrochloride
CAS 203317-42-4
Molekylær formel C12H24ClNO10
Mængde 5 mg
Synonym 2-Amino-2-deoxylactose Hydrochloride, (2R,3R,4S,5R)-2-Amino-3,5,6-trihydroxy-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal Hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-4-O-beta-D-galactopyranosyl-D-glucose Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H23NO10.ClH/c13-4(1-14)7(18)11(5(17)2-15)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-16)22-12;/h1,4-12,15-21H,2-3,13H2;1H/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
SMIL Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-amino-3,5,6-trihydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 377.77
Formel vægt 377.1089
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.