missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lactosamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30467833
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467833 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467833 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL11393010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lactosamine Hydrochloride
CAS 203317-42-4
Molekylær formel C12H24ClNO10
Mængde 10 mg
Synonym 2-Amino-2-deoxylactose Hydrochloride, (2R,3R,4S,5R)-2-Amino-3,5,6-trihydroxy-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal Hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-4-O-beta-D-galactopyranosyl-D-glucose Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H23NO10.ClH/c13-4(1-14)7(18)11(5(17)2-15)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-16)22-12;/h1,4-12,15-21H,2-3,13H2;1H/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
SMIL Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-amino-3,5,6-trihydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 377.77
Formel vægt 377.1089
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.