missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lactoferrin, TRC

Artikelnummer. 30138185
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138185 25 mg
30007270 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138185 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL11378025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 146897-68-9
Molekylær formel C141 H224 N46 O29 S3
Molekylvægt (g/mol) 3123.8
Synonym Lactoferrin, Lactoferricin, Lactoferricin B, MONL 0
IUPAC navn (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(3S,9S,12S,15S,18S,21S,24S,27S,30S,33S,36S,39R,44R,47S,50S,53S,56S)-39-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-amino-3-phenyl-propanoyl]amino]hexanoyl]amino]-12,15-bis(4-aminobutyl)-27-(3-amino-3-oxo-propyl)-21,33,36-tris(3-guanidinopropyl)-47-[(1R)-1-hydroxyethyl]-53-(hydroxymethyl)-24,30-bis(1H-indol-3-ylmethyl)-9-isobutyl-3-methyl-50-[(1S)-1-methylpropyl]-18-(2-methylsulfanylethyl)-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,46,49,52,55-heptadecaoxo-41,42-dithia-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,45,48,51,54-heptadecazabicyclo[54.3.0]nonapentacontane-44-carbonyl]amino]-3-methyl-butanoyl]amino]-5-guanidino-pentanoyl]amino]-5-guanidino-pentanoyl]amino]propanoyl]amino]-3-phenyl-propanoic acid
SMIL CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@H](Cc5c[nH]c6ccccc56)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC1=O)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc7ccccc7)C(=O)O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)Cc8ccccc8

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lactoferrin
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C141H224N46O29S3/c1-11-77(6)111-133(212)186-112(80(9)189)134(213)183-106(130(209)184-110(76(4)5)132(211)176-97(49-32-61-161-141(155)156)120(199)170-93(45-28-57-157-137(147)148)116(195)166-78(7)113(192)180-103(136(215)216)66-82-36-16-13-17-37-82)74-219-218-73-105(182-123(202)90(42-22-25-54-142)167-114(193)87(145)65-81-34-14-12-15-35-81)129(208)173-95(47-30-59-159-139(151)152)118(197)171-96(48-31-60-160-140(153)154)122(201)178-102(68-84-70-163-89-41-21-19-39-86(84)89)127(206)174-98(51-52-108(146)190)124(203)179-101(67-83-69-162-88-40-20-18-38-85(83)88)126(205)172-94(46-29-58-158-138(149)150)119(198)175-99(53-63-217-10)125(204)169-91(43-23-26-55-143)117(196)168-92(44-24-27-56-144)121(200)177-100(64-75(2)3)115(194)164-71-109(191)165-79(8)135(214)187-62-33-50-107(187)131(210)181-104(72-188)128(207)185-111/h12-21,34-41,69-70,75-80,87,90-107,110-112,162-163,188-189H,11,22-33,42-68,71-74,142-145H2,1-10H3,(H2,146,190)(H,164,194)(H,165,191)(H,166,195)(H,167,193)(H,168,196)(H,169,204)(H,170,199)(H,171,197)(H,172,205)(H,173,208)(H,174,206)(H,175,198)(H,176,211)(H,177,200)(H,178,201)(H,179,203)(H,180,192)(H,181,210)(H,182,202)(H,183,213)(H,184,209)(H,185,207)(H,186,212)(H,215,216)(H4,147,148,157)(H4,149,150,158)(H4,151,152,159)(H4,153,154,160)(H4,155,156,161)/t77-,78-,79-,80+,87-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,110-,111-,112-/m0/s1
Formel vægt 3121.6629
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.