missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lactofen (>85%), TRC

Artikelnummer. 30483268
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483268 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL11375010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lactofen
CAS 77501-63-4
Molekylær formel C19 H15 Cl F3 N O7
Mængde 10 g
Synonym 2-Ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate, Cobra, Cobra (herbicide), Lactofen, PPG 844, Phoenix, Phoenix (herbicide)
InChI formel InChI=1S/C19H15ClF3NO7/c1-3-29-17(25)10(2)30-18(26)13-9-12(5-6-15(13)24(27)28)31-16-7-4-11(8-14(16)20)19(21,22)23/h4-10H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(C)OC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl) 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 461.77
Formel vægt 461.0489
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.