Få mere at vide
Lactofen (>85%), TRC
Artikelnummer. 30483008
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30483008 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30483008 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL113750500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactofen
CAS 77501-63-4
Molekylær formel C19 H15 Cl F3 N O7
Mængde 500 mg
Synonym 2-Ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate, Cobra, Cobra (herbicide), Lactofen, PPG 844, Phoenix, Phoenix (herbicide)
InChI formel InChI=1S/C19H15ClF3NO7/c1-3-29-17(25)10(2)30-18(26)13-9-12(5-6-15(13)24(27)28)31-16-7-4-11(8-14(16)20)19(21,22)23/h4-10H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(C)OC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl) 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 461.77
Formel vægt 461.0489