Få mere at vide
Laktobionsyre, 97%
Artikelnummer. 15457699
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457699 250 g 250g
15437699 25 g 25g
15447699 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66368.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 96-82-2 | C12H22O12 | 358,296 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-82-2
Molekylær formel C12H22O12
Molekylvægt (g/mol) 358.296
MDL nummer MFCD00078147
InChI nøgle JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
Synonym lactobionic acid, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-gluconic acid, unii-65r938s4dv, 4-beta-d-galactosido-d-gluconic acid, dsstox_cid_28787, dsstox_rid_83056, dsstox_gsid_48861, lactobionicacid, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanoic acid, prestwick_560
PubChem CID 7314
ChEBI CHEBI:55481
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexansyre
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactobionic acid
Smeltepunkt 113 °C til 118 °C
Farve Hvid
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
Merck Index 14,5342
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Optisk rotation +25° (c=10 i vand)
Formel vægt 358.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver