Få mere at vide
Lactobionic acid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lactobionic acid |
| Smeltepunkt | 113°C to 118°C |
| Farve | Hvid |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,5342 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water |
| Optisk rotation | +25° (c=10 in Water) |
| Formel vægt | 358.3 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |