Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lactobionsyre, 97%
Artikelnummer. p-152971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10042170
Brand: Thermo Scientific Chemicals 167110250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lactobionic acid, CAS # 96-82-2, is a product of lactose oxidation that can act as an antioxidant or drug delivery carrier. | CAS: 96-82-2 | C12H22O12 | 358.296 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Lactobionsyre er en aldonsyre dannet fra laktoseoxidation, der har antioxidant, chelaterende og fugtbevarende egenskaber
  • Lactobionsyre kan chelatere metalioner og reducere oxidativ skade
  • Kan bruges til syntese af nanomaterialer og nanopartikler til lægemiddellevering
  • Har vist sig at øge opløseligheden af makrolidantibiotika
Applikationer
  • Laboratorieundersøgelser har vist, at påføring af laktobionsyre reducerede atopisk dermatitis i en musemodel for hudsygdom
  • Lactobionsyre har vist sig at hæmme galectin-1 hos rotter
  • Er blevet brugt i nanoteknologi til at forbedre opløseligheden af chitosanhydrogeler eller som et nanopartikelkonjugat for at fremme målretning af anti-cancerterapier til tumorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-82-2
Molekylær formel C12H22O12
Molekylvægt (g/mol) 358.296
MDL nummer MFCD00078147
InChI nøgle JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
Synonym lactobionic acid, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-gluconic acid, unii-65r938s4dv, 4-beta-d-galactosido-d-gluconic acid, dsstox_cid_28787, dsstox_rid_83056, dsstox_gsid_48861, lactobionicacid, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanoic acid, prestwick_560
PubChem CID 7314
ChEBI CHEBI:55481
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexansyre
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactobionic acid
Navn note 97%
Farve Hvid
Tab ved tørring 5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 31, 415
Merck Index 15, 5391
Specifik rotationstilstand +22.80° (20°C c=10,H2O)
Specifik rotation After 4 hrs.: +22.8° to +28.8° (20°C, 589nm) (c=10, water)
Formel vægt 358.29
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Krystallinsk pulver