Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lactobionsyre, 97%
Artikelnummer. 10042170 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10042170 25 g Plastflaske 25g
10307540 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10042170 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 167110250
 Begrænset vare
På lager
Laktobionsyre, CAS # 96-82-2, er et produkt af laktoseoxidation, der kan fungere som en antioxidant eller lægemiddelleveringsbærer. | CAS: 96-82-2 | C12H22O12 | 358,296 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Lactobionsyre er en aldonsyre dannet fra laktoseoxidation, der har antioxidant, chelaterende og fugtbevarende egenskaber
  • Lactobionsyre kan chelatere metalioner og reducere oxidativ skade
  • Kan bruges til syntese af nanomaterialer og nanopartikler til lægemiddellevering
  • Har vist sig at øge opløseligheden af makrolidantibiotika
Applikationer
  • Laboratorieundersøgelser har vist, at påføring af laktobionsyre reducerede atopisk dermatitis i en musemodel for hudsygdom
  • Lactobionsyre har vist sig at hæmme galectin-1 hos rotter
  • Er blevet brugt i nanoteknologi til at forbedre opløseligheden af chitosanhydrogeler eller som et nanopartikelkonjugat for at fremme målretning af anti-cancerterapier til tumorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-82-2
Molekylær formel C12H22O12
Molekylvægt (g/mol) 358.296
MDL nummer MFCD00078147
InChI nøgle JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
Synonym lactobionic acid, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-gluconic acid, unii-65r938s4dv, 4-beta-d-galactosido-d-gluconic acid, dsstox_cid_28787, dsstox_rid_83056, dsstox_gsid_48861, lactobionicacid, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanoic acid, prestwick_560
PubChem CID 7314
ChEBI CHEBI:55481
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexansyre
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactobionic acid
Navn note 97%
Farve Hvid
Tab ved tørring 5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 31, 415
Merck Index 15, 5391
Specifik rotationstilstand +22,80° (20 °C c=10,H2O)
Specifik rotation Efter 4 timer: 22,8° til +28,8° (20 °C, 589 nm) (c=10, +vand)
Formel vægt 358.29
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Krystallinsk pulver