Få mere at vide
Lactitol, TRC
Artikelnummer. 30475048
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475048 5 g
30468398 1 g
30466347 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30475048 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL1135505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 585-86-4
Molekylær formel C12 H24 O11
Molekylvægt (g/mol) 344.31
Synonym Glucitol, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, D- (8CI), Lactitol (6CI,7CI), 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol, D-Lactitol, Finlac DC, Importal, Lactiobiosit, Lactit, Lactit M, Lactite, Lactitol ACM 50, Lactitol LC 0, Lactitol MC, Lactosit, Lactositol, Lacty, Lacty (saccharide), Lacty M, Lacty-Tab, Milchen, Miruhen, NSC 231323, D-Glucitol, 4-O-β-D-galactopyranosyl
IUPAC navn (2S,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-1,2,3,5,6-pentol
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactitol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m0/s1
Formel vægt 344.1319
Procent renhed >95%