Få mere at vide
Lactitol Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Lactitol monohydrate |
| CAS | 81025-04-9 |
| Molekylær formel | C12 H24 O11 . H2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Lactitol monohydrate, 4-O-(β-d-Galactopyranosyl)-d-glucitol monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1 |
| SMIL | O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO |
| IUPAC navn | (2S,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.33 |
| Formel vægt | 362.1424 |